Key Documents
91036
Supelco
β-芷香酮
analytical standard
别名:
4-(2,6,6-三甲基-1-环己烯基)-3-丁烯-2-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H20O
CAS号:
分子量:
192.30
EC號碼:
分類程式碼代碼:
77101502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
一般說明
β-紫罗兰酮的端环类似物-胡萝卜素, 是一种挥发性类胡萝卜素,有助于增加许多花的香味,包括矮牵牛( 垂吊矮牵牛)。
應用
使用固相萃取和气相色谱-质谱法(GC-MS)测定葡萄酒中的β-紫罗兰酮时,可将β-紫罗兰酮用作参考标准品。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
258.8 °F - closed cup
閃點(°C)
126 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Circadian regulation of the PhCCD1 carotenoid cleavage dioxygenase controls emission of beta-ionone, a fragrance volatile of petunia flowers.
Simkin JA, et al.
Plant Physiology, 136(3), 3504-3514 (2004)
Selection of astaxanthin-overproducing mutants of Phaffia rhodozyma with beta-ionone.
Lewis MJ, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 56(9), 2944-2945 (1990)
Determination of minor and trace volatile compounds in wine by solid-phase extraction and gas chromatography with mass spectrometric detection.
Lopez, et al.
Journal of Chromatography A, 966(1-2), 167-177 (2002)