Merck
82265
Millipore
m-CP 选择性增补 II
suitable for microbiology
别名:
膜产气荚膜梭菌选择性添加剂 II
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41171614
NACRES:
NA.85
无菌性
sterile
质量水平
表单
liquid
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
environmental
food and beverages
microbiology
储存温度
2-8°C
适用性
Clostridium spp.
一般描述
欧盟委员会指令 98/83/EC 推荐的用于选择性分离产气荚膜梭菌的二磷酸酚酞除菌过滤溶液 (0.5%)。
应用
for the selective isolation of Clostridium perfringens
组分
(一瓶足够用于 500mL 培养基)
二磷酸酚酞 0.05g,蒸馏水 10ml
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2