应用
agriculture
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
储存温度
2-8°C
适用性
Escherichia coli
coliforms
应用
推荐用于选择性分离大肠杆菌 O157:H7 的抗生素添加剂。
组分
(每瓶足够用于 1000mL 培养基)
万古霉素 8.0mg
头孢克肟 0.05mg
头孢磺啶 10.0mg
万古霉素 8.0mg
头孢克肟 0.05mg
头孢磺啶 10.0mg
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
Multiplex real-time PCR assays for detection of eight Shiga toxin-producing Escherichia coli in food samples by melting curve analysis
Singh, Prashant
International Journal of Food Microbiology, 101-108 (2015)