Merck
70480
Supelco
α-纳富妥苯
indicator (pH 8.2-10.0)
别名:
4,4′-(α-羟基亚苄基)二-1-萘酚, 对萘酚苯甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H18O2
CAS号:
分子量:
374.43
Beilstein:
2628063
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
indicator (pH 8.2-10.0)
品質等級
形狀
powder
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
230-235 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc(\C(c2ccccc2)=C3\C=CC(=O)c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C27H18O2/c28-25-16-14-23(19-10-4-6-12-21(19)25)27(18-8-2-1-3-9-18)24-15-17-26(29)22-13-7-5-11-20(22)24/h1-17,28H/b27-24-
InChI 密鑰
VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
对萘酚苯是酸碱滴定法常用的染料。
應用
在用于酸碱滴定的顺序注射分析技术中,可使用对萘酚苯作为指示剂。
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Titration of strong and weak acids by sequential injection analysis technique.
Maskula, Silla, Johan Nyman, and Ari Ivaska
Talanta, 52.1, 91-99 (2000)