主要文件
70171
Millipore
Casein Peptone
Acid digest of casein from bovine milk, ≤6% loss on drying, suitable for biotechnology and microbiology
别名:
大豆蛋白胨, 酶消化物 来源于酪蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
41106212
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.74
product name
酪蛋白胨,酸消化物, suitable for microbiology
生物源
bovine milk
品質等級
形狀
powder
成份
amino-nitrogen, ≥4%
total nitrogen (N), ≥7%
雜質
≤45% chloride (NaCl)
損耗
≤6% loss on drying
pH值
5.5±1.0 (25 °C, 2% in H2O)
溶解度
H2O: 2%, clear, faintly to slightly yellow
應用
food and beverages
microbiology
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
来自酪蛋白的这种蛋白是用盐酸制备的蛋白质水解产物,然后用氢氧化钠中和。天然存在的氨基酸的高可用性对许多培养基配方都是。与使用耐盐生物的应用兼容。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.