About This Item
线性分子式:
CH3CH(CO2H)2
CAS号:
分子量:
118.09
Beilstein:
1756084
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
推荐产品
等级
analytical standard
方案
≥98.5% (GC)
表单
solid
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
mp
128-130 °C (lit.)
131-134 °C
SMILES字符串
CC(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
ZIYVHBGGAOATLY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3