Merck
490318
Sigma-Aldrich
甲基-d 3 -丙二酸
98 atom % D
别名:
2-(甲基-d3)丙二酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CH(CO2H)2
CAS号:
分子量:
121.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
表单
solid
mp
134-136 °C (lit.)
质量偏移
M+3
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])C(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)/i1D3
InChI key
ZIYVHBGGAOATLY-FIBGUPNXSA-N
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)