Merck
63908
Supelco
均三甲苯
analytical standard
别名:
1,3,5-三甲基苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H3(CH3)3
CAS号:
分子量:
120.19
Beilstein:
906806
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等级
analytical standard
质量水平
蒸汽密度
4.1 (vs air)
蒸汽压
14 mmHg ( 55 °C)
2.49 mmHg ( 25 °C)
方案
≥99.8% (GC)
自燃温度
1022 °F
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
0.88-6.1 %, 100 °F
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.499 (lit.)
n20/D 1.499
沸点
163-166 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
environmental
包装形式
neat
SMILES字符串
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
InChI key
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
均三甲苯是一种挥发性有机化合物(VOC),其是甲基取代苯烃,也是在工业和研究应用中得到广泛使用的溶剂。[1][2][3]
应用
均三甲苯可用作分析标准品,用于通过气相色谱(GC)技术定量测定人生物样品、[1] 环境样品、[4] 有机溶剂混合物[5]和气溶胶化飞机燃料中的分析物[6]
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
推荐产品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
122.0 °F
闪点(°C)
50 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
20th European Symposium of Computer Aided Process Engineering: ESCAPE-20
20th European Symposium of Computer Aided Process Engineering (2010)
Katherine D Dietzel et al.
Journal of chromatography. A, 1093(1-2), 11-20 (2005-10-20)
Jet Propellant 8 (JP-8) jet fuel is a kerosene-based fuel containing hundreds of hydrocarbons used by the military in NATO countries. Previous rodent inhalation studies carried out with aerosolized JP-8 never evaluated the exposure chamber atmosphere. For this reason, our
A valence force field for alkyl benzenes toluene, p-xylene, m-xylene mesitylene, and some of their deuterated analogues
La Lau C and Snyder RG
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 27(10), 2073-2088 (1971)
Solid-phase microextraction (SPME) for rapid field sampling and analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
Hook.LG, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 21(8), 534-543 (2002)
Gas chromatographic analysis of organic solvent mixtures on capillary columns of different polarity
Rastogi SC
Chromatographia, 37(3-4), 211-214 (1993)