等级
reagent grade
质量水平
蒸汽密度
6 (vs air)
产品线
BioUltra
方案
≥99.0% (KT)
表单
solid
杂质
insoluble matter, passes filter test
pH值(酸碱度)
5.0-8.2 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
89 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
痕量阳离子
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Bi: ≤10 mg/kg
Ca: ≤5000 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
吸附
cut-off at 333 nm in H2O at 1 M
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI key
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
- 热能储存:该研究重点关注了硝酸镁六水合物作为水合盐相变材料在印刷材料热能储存中的用途,显示了其增进能量储存系统效率的潜力(Lak et al., 2023)。
- 非水性乳液中的封装:该项吸湿性液体封装研究描述了硝酸镁六水合物的用途,强调了其在控释应用中的稳定性和性能,这对各种工业和制药过程都非常关键(Lak et al., 2022)。
- 用于分离过程的超分子金属凝胶:研究报告了硝酸镁镁六水合物在触变超分子形成中的用途,强调了其在碘隔离(iodine sequestration)和柱染料分离中的应用(Alam and Sarma, 2020)。
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1