主要文件
62963
Sigma-Aldrich
L-α-溶血磷脂酰胆碱
from soybean, ≥98.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
别名:
3-sn-溶血磷脂酰胆碱, L-α-溶血卵磷脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
51321705
NACRES:
NA.25
生物来源
soybean
质量水平
描述
zwitterionic
方案
≥98.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
浓度
10 mg/mL in chloroform
密度
1.47 g/mL at 20 °C (lit.)
脂质类型
phosphoglycerides
运输
wet ice
储存温度
−20°C
其他说明
主要是C18不饱和脂肪酸
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)