Merck
59828
Sigma-Aldrich
铬变酸 二钠盐 二水合物
reagent grade, ≥95.0%
别名:
1,8-二羟基萘-3,6-二磺酸 二钠盐, 4,5-二羟基萘-2,7-二磺酸 二钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HO)2C10H4(SO3Na)2·2H2O
CAS号:
分子量:
400.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.22
等級
reagent grade
品質等級
化驗
≥95.0%
雜質
8-10% water
mp
>300 °C (lit.)
官能基
sulfonic acid
SMILES 字串
O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI 密鑰
QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)