Merck
59824
Supelco
Dimethoate-(O,O-dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
别名:
O,O-Di(methyl-d3) S-methylcarbamoylmethyl phosphorodithioate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5D6H6NO3PS2
分子量:
235.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
77101502
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
同位素纯度
≥99 atom % D
产品线
PESTANAL®
方案
≥95.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
agriculture
environmental
包装形式
neat
SMILES字符串
S=P(SCC(NC)=O)(OC([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12NO3PS2/c1-6-5(7)4-12-10(11,8-2)9-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7)/i2D3,3D3
InChI key
MCWXGJITAZMZEV-XERRXZQWSA-N
相关类别
分析说明
identification (LC-MS): identity conforms
法律信息
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Skull and crossbonesEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)