Merck
50550
Supelco
邻苯二酚
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
别名:
1,2-二羟基苯, 1,2-苯二酚, 2-羟基苯酚, 儿茶酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4-1,2-(OH)2
CAS号:
分子量:
110.11
Beilstein:
471401
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
材料
white
品質等級
等級
certified reference material
TraceCERT®
蒸汽密度
3.8 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 75 °C)
10 mmHg ( 118.3 °C)
產品線
TraceCERT®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
技術
gas chromatography (GC): suitable
bp
245 °C (lit.)
mp
100-103 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
Oc1ccccc1O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
InChI 密鑰
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO/IEC 17025ISO 17034生产和认证。该CRM可追溯来自NMI的原始材料,如NIST或NMIJ。
NMR定量信息已包括在认证内容中。证书上已给出不确定性和失效日期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
这种物质被列入EU第10/2011号法规中用于与食品接触的塑料的正面清单。在此查找10/2011中列出的化合物的所有可用参考材料
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
260.6 °F - closed cup
閃點(°C)
127 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)