主要文件
5037804
Supelco
Amplifex二烯试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
NA.21
技術
LC/MS: suitable
品質等級
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
试剂盒包含1份实验方案、1管Amplifex双烯试剂和1管稀释剂。 每管含有足够完成50次反应的试剂。
分析報告
关于 Amplifex 双烯试剂盒的更多信息,请访问 此链接
要查兰 Amplifex 双烯试剂盒的方案,请访问 本方案链接
可通过以下链接查看其他应用注释:
* DHVD 3 /DHVD 2 定量的样品制备程序和 Amplifex 双烯化学试剂
* 使用 Amplifex 双烯试剂分析 1,25 DHVD 3 和 1,25 DHVD 2
法律資訊
Amplifex is a trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
35.6 °F
閃點(°C)
2.0 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)