Merck
50272
Supelco
L-甲硫氨酸盐酸盐 溶液
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H11NO2S · HCl
CAS号:
分子量:
185.67
Beilstein:
5352796
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
形狀
liquid
分析物化學類別
amino acids, peptides, proteins
濃度
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
顏色
colorless
應用
food and beverages
格式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S.ClH/c1-9-3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8);1H/t4-;/m0./s1
InChI 密鑰
OSUIUMQSEFFIKM-WCCKRBBISA-N
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)