质量水平
组成
acetic acid
ethyl acetate
sodium iodide
sodium tetraiodobismutate
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
SMILES字符串
[Bi](I)(I)I.[K+].[I-]
InChI
1S/Bi.4HI.K/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
InChI key
ONBIUAZBGHXJDM-UHFFFAOYSA-J
应用
- 来自云南百部根的杀线虫生物碱: 本研究探讨了德拉根多夫试剂(Dragendorff reagent)在鉴定杀线虫生物碱中的应用,证明了其在天然产物的药理学分析和表征中的关键作用(Shi et al., 2023)。
- 莨菪中东莨菪碱的快速检测与测定: 本研究利用德拉根多夫试剂开发了一种用于检测东莨菪碱的新型纳米传感器,东莨菪碱在药物分析和毒理学中具有重要应用(Mousavizadeh et al., 2022)。
- 马钱子的近似分析和多光谱分析: 德拉根多夫试剂在多光谱分析中的使用彰显了其在化学合成和化合物鉴定方面的多功能性,该研究为药物化学提供了重要见解(Ramachandran et al., 2022)。
- 益母草和茺蔚子中生物碱的薄层色谱-质谱鉴定: 本研究使用德拉根多夫试剂优化了一种通用的衍生化方法,增进了对传统药物中关键药物化合物的检测和分析(Zhang et al., 2021)。
- 密度测量薄层色谱分析法测定枸杞中莨菪烷和甾体生物碱的含量: 显示了德拉根多夫试剂在食品化学中的应用,通过生物碱的精确检测确保草药补充剂的安全性和有效性(Kokotkiewicz et al., 2017)。
其他说明
这种不同于 Thiess、Reuther 和 Vagujfalvi 的非水性显色剂可以用来在 TLC 中检测生物碱和其他含氮化合物物
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
44.6 °F
闪点(°C)
7 °C
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
E. Talas et al.
J. Planar Chromatogr., 5, 28-28 (1992)
Feng Qiu et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 36(11), 2159-2165 (2008-08-16)
The urinary metabolites of berberine, an isoquinoline alkaloid isolated from several Chinese herbal medicines, were investigated in rats and humans. Using macroporous adsorption resin chromatography, open octadecyl silane column chromatography and preparative high-performance liquid chromatography, we isolated seven metabolites (HM1-HM7)
Effect of Annona muricata, Abutilon indicum and Evolvulus alsinoides extract on spore germination of sorghum grain mold fungi.
Basha, S. Ameer, A. Sajeli Begum, and G. Raghavendra
International Journal of Bio-resource and Stress Management, 5.1, 102-106 (2014)
A. Baerheim Svendsen
J. Planar Chromatogr., 2, 8-8 (1989)
W. Funk et al.
J. Planar Chromatogr., 4, 123-123 (1991)