主要文件
43728
Supelco
BTEX 溶液
analytical standard
别名:
Benzene, Ethylbenzene, toluene, p-xylene, m-xylene, o-xylene Mix
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.480
密度
1.099 g/mL at 20 °C
應用
environmental
格式
multi-component solution
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
BTEX属于有机污染物类,它们往往会积聚在地下水中,并污染土壤和空气。这些化合物即使在低浓度下也具有极高的毒性,且据报道会对中枢神经系统造成永久性损伤。
苯系物是重要的化工原料,是塑料生产中常用的中间体和溶剂。{11)
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
采用气相色谱-火焰离子化检测器测定土壤中的苯系物。
分析報告
溶液包含苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯,均以 1mg/ml 的浓度溶于 DMSO
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1A - Muta. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes in soils by multiple headspace solid-phase microextraction
Ezquerro O, et al.
Journal of Chromatography A, 1035, 17-22 (2004)
Field analysis of benzene, toluene, ethylbenzene and xylene in water by portable gas chromatography?microflame ionization detector combined with headspace solid-phase microextraction
Ji J, et al.
Talanta, 69, 894-899 (2006)
Carla B Vidal et al.
Journal of environmental management, 112, 178-185 (2012-08-28)
Various technologies have been used for the treatment and remediation of areas contaminated by BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes), which are organic compounds that are of particular concern due to their toxicity. Potential applications of synthetic zeolites for environmental