Merck
391557
Sigma-Aldrich
油兰N
Dye content 96 %
别名:
溶剂蓝14
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H30N2O2
CAS号:
分子量:
378.51
顏色索引編號:
61555
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
形狀
powder
品質等級
成份
Dye content, 96%
mp
112-114 °C (lit.)
溶解度
acetone: 1%, turbid, blue to very deep blue
λmax
596 nm
644 nm (2nd)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCCCCNc1ccc(NCCCCC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C24H30N2O2/c1-3-5-9-15-25-19-13-14-20(26-16-10-6-4-2)22-21(19)23(27)17-11-7-8-12-18(17)24(22)28/h7-8,11-14,25-26H,3-6,9-10,15-16H2,1-2H3
InChI 密鑰
RHGBRYSELHPAFL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在动物组织中,当使用溶剂为稀异丙醇的过饱和溶液时,脂肪物质可被油蓝N染成深蓝色。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Oil Blue N or Na as a Fat Stain for Animal Histology.
Lillie R D
Stain Technology, 20, 7-9 (1945)