Merck
34164
Supelco
邻苯二甲酸二辛酯-3,4,5,6-d4
analytical standard
别名:
DEHP-3,4,5,6-d4, 氘代双(2-乙基己基)邻苯二甲酸酯, 氘化 DEHP, 邻苯二甲酸-3,4,5,6-d4 双(2-乙基己基酯), 邻苯二甲酸二辛酯-3,4,5,6-d4
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24D4H34O4
CAS号:
分子量:
394.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
231 °C/5 mmHg (lit.)
mp
-50 °C (lit.)
應用
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
neat
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1[2H])C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3/i11D,12D,15D,16D
InChI 密鑰
BJQHLKABXJIVAM-SAQXESPHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯-3,4,5,6-d4 (DEHP-3,4,5,6-d4) 是一种同位素标记的农药标准品,用于食品和环境分析。
應用
同位素标记的化合物越来越多地被用于同位素稀释质谱法(IDMS)中,用于农药的定量分析。采用IDMS技术的主要优势在于,因为同位素标记的化合物具有与未标记的类似物几乎相同的物理特性,因此在后处理和样品制备过程中表现出相同的行为。这有助于克服普通LC-MS / GC-MS分析中通常遇到的可能导致结果偏倚的基质效应问题。通过在后处理前向样品中添加同位素标记的类似物,可以确定并补偿导致基质效应的分析物损失。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品′s分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
相關產品
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)