Merck
492256
Sigma-Aldrich
邻苯二甲酸二甲酯-3,4,5,6-d4
98 atom % D
别名:
1,2-Dimethyl 1,2-benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6D4(CO2CH3)2
CAS号:
分子量:
198.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
方案
99% (CP)
折射率
n20/D 1.515 (lit.)
沸点
282 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
密度
1.214 g/mL at 25 °C
包装形式
neat
质量偏移
M+4
SMILES字符串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC)c(c1[2H])C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
InChI key
NIQCNGHVCWTJSM-LNFUJOGGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
This product may be used as an analytical standard.
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)