Merck
34161
Supelco
苏丹IV-d6
analytical standard
别名:
1-[2-甲基-4-(2-甲基-苯偶氮基)苯偶氮基]-2-萘酚-d6
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24D6H14N4O
分子量:
386.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
形式
neat
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(\N=N\c3ccc(cc3C)\N=N\c4ccccc4C)c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b26-25+,28-27+/i4D,5D,8D,9D,11D,14D
InChI 密鑰
RCTGMCJBQGBLKT-GDXALTGDSA-N
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
苏丹IV-d6可作为内标用于加压液相萃取-液相色谱-电喷雾串联质谱法测定热辣椒食品中偶氮染料的含量。(4)
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Olga Pardo et al.
Talanta, 78(1), 178-186 (2009-01-29)
An automated, confirmatory and sensitive procedure has been developed and validated for the determination of Sudan (I-IV), Sudan Orange G, Sudan Red 7B and Para Red in hot chilli food samples. The proposed method includes pressurised liquid extraction (PLE) with