Merck
34128
Supelco
脱氧雪腐镰刀菌烯醇-13C15 溶液
~25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
别名:
13C15 DON, 全 13C 标记的脱氧雪腐镰刀菌烯醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C15H20O6
分子量:
311.21
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
浓度
~25 μg/mL in acetonitrile
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
包装形式
single component solution
质量偏移
M+15
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[13CH3][13C]1=[13CH][13C@H]2O[13C@@H]3[13C@H](O)[13CH2][13C@@]([13CH3])([13C@]34[13CH2]O4)[13C@@]2([13CH2]O)[13C@H](O)[13C]1=O
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1
InChI key
LINOMUASTDIRTM-YGEUXOLBSA-N
一般描述
我们全系列的单端孢霉烯族真菌毒素标准物质。
脱氧雪腐镰刀菌烯醇-13C15 (13C15-DON)是13C同位素标记的真菌毒素脱氧雪腐镰刀菌烯醇类似物。它是一种镰刀菌真菌毒素,属于单端孢霉烯族化合物。
应用
13C15-DON可用作鉴定 DON 的内标:
  • 玉蜀黍采用高效液相色谱 (HPLC) 电喷雾电离 (ESI) 质谱 (MS/MS)。
  • 通过 LC-MS / MS 在选定的反应监测 (SRM) 模式下操作的谷物和谷类复合动物饲料。
  • 通过HPLC-MS / MS在多反应监测(MRM)模式下从干朽菌-受损归巢中收集生物气溶胶。
  • 面包样品的反相 HPLC-ESI-线性捕获 MS/MS 分析。
其也可作为内标物,用于 HPLC-MS/MS 法测定奶牛舍饲所得生物气溶胶中的 HT-2 毒素、雪腐镰刀菌烯醇和展青霉素。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品的分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
纯度:≥97.0%(HPLC)
其他说明
Certan瓶
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
35.6 °F
闪点(°C)
2 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Fate of Fusarium mycotoxins in the cereal product supply chain: the deoxynivalenol (DON) case within industrial bread-making technology
Bergamini E, et al.
Food Additives and Contaminants, 27(5), 677-687 (2010)
LC-MS Based Method of Analysis for the Simultaneous Determination of four Mycotoxins in Cereals and Feed
Breidbach A, et al.
Food Additives and Contaminants, 23(11), 1187-1193 (2013)
Recurrence of Stachybotrys chartarum during mycological and toxicological study of bioaerosols collected in a dairy cattle shed
Lanier C, et al.
Annals of Agricultural and Environmental Medicine : AAEM, 19(1), 325-334 (2012)
Characterization and application of isotope-substituted (13C15)-deoxynivalenol (DON) as an internal standard for the determination of DON
Haubl G, et al.
Food Additives and Contaminants, 23(11), 1187-1193 (2006)
Airborne molds and mycotoxins in Serpula lacrymans-damaged homes
Pottier D, et al,
Atmospheric Pollution Research, 5(2), 325-334 (2014)