濃度
~0.5 μg/mL in acetonitrile
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
single component solution
質量偏移
M+17
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[13CH3]O[13c]1[13cH][13c]2O[13C@H]3O[13CH]=[13CH][13C@H]3[13c]2[13c]4O[13C](=O)[13C]5=[13C]([13CH2][13CH2][13C]5=O)[13c]14
InChI
1S/C17H12O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h4-6,8,17H,2-3H2,1H3/t8-,17+/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1
InChI 密鑰
OQIQSTLJSLGHID-DENWKYDXSA-N
一般說明
應用
分析報告
其他說明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup