Merck
32568
Supelco
西马特罗
VETRANAL®, analytical standard
别名:
2-氨基-5-(1-羟基-2-异丙基氨基乙基)苯甲腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17N3O
CAS号:
分子量:
219.28
Beilstein:
2418129
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
VETRANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
clinical testing
格式
neat
SMILES 字串
CC(C)NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N
InChI
1S/C12H17N3O/c1-8(2)15-7-12(16)9-3-4-11(14)10(5-9)6-13/h3-5,8,12,15-16H,7,14H2,1-2H3
InChI 密鑰
BUXRLJCGHZZYNE-UHFFFAOYSA-N
一般說明
西马特罗是一种 β-激动剂类药物。
西马特罗是一种β-肾上腺素能激动剂。
應用
有关适用仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
西马特罗可作为参考标准品,通过高效液相色谱和柱后衍生法对动物组织、饲料和粪便中的分析物进行测定。
西马特罗可用作测定以下分析物的参考标准品:
  • 通过固相萃取(SPE)和超高效液相色谱(UPLC)测定进料样品。
  • 通过 SPE 和 UPLC 结合串联质谱(MS/MS)测定猪肝、肾和肌肉样品。
  • 通过 SPE 和气相色谱-质谱(GC-MS)测定牛视网膜。
法律資訊
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持