Merck
32519
Supelco
磺胺二甲嘧啶-(苯基-13C6) 半水合物
VETRANAL®, analytical standard
别名:
4-氨基-N-(4,6-二甲基-2-嘧啶基)苯-13C6-磺酰胺, 磺胺二甲嘧啶-苯基-13C6
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C6H14N4O2S · 0.5H2O
分子量:
293.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
VETRANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
clinical testing
格式
neat
質量偏移
M+12
SMILES 字串
O.Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)[13c]2[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]2)n1.Cc3cc(C)nc(NS(=O)(=O)[13c]4[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]4)n3
InChI
1S/2C12H14N4O2S.H2O/c2*1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11;/h2*3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16);1H2/i2*3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,11+1;
InChI 密鑰
CHRKVTCTLYZLPH-CYJMKBDOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
化学结构:磺胺
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
法律資訊
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)