Merck
31385
Supelco
Devarda 合金
puriss. p.a.
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
AlCuZn
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116105
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
等级
puriss. p.a.
质量水平
表单
powder
组成
aluminum, ~45%
copper, ~50%
zinc, ~5%
mp
550 °C (lit.)
应用
food and beverages
forensics and toxicology
SMILES字符串
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
InChI key
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Devarda 合金是一种还原剂,研究表明,其可用于将 NO3--N 或 NO2--N 还原为 NH4+-N,从而可用在总氮测定中。
应用
Devarda 合金可用于研究其作为还原剂对 Cp2TiCl 催化的苯乙烯活自由基聚合反应的作用,这是由环氧化物自由基开环引发的。
用于通过凯氏定氮法测定总氮的还原剂。用于将氯酸盐碱性溶液还原为氯化物的试剂
象形图
FlameEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Titanium-mediated living radical styrene polymerizations. VI. Cp2TiCl-catalyzed initiation by epoxide radical ring opening: Effect of the reducing agents, temperature, and titanium/epoxide and titanium/zinc ratios.
Asandei AD
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 44 (7), 2156-2165 (2007)
Devarda's alloy method for total nitrogen determination.
Liao CFH.
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 45 (5), 852-855 (1981)