Merck
269484
Sigma-Aldrich
Devarda 合金
filings, +100 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
AlCuZn
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
11101711
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
filings
质量水平
组成
aluminum, ~45%
copper, ~50%
zinc, ~5%
粒径
+100 mesh
mp
550 °C (lit.)
SMILES字符串
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
InChI key
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)