Merck
307521
Sigma-Aldrich
Resorcinol
ReagentPlus®, 99%
别名:
1,3-苯二酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4-1,3-(OH)2
CAS号:
分子量:
110.11
Beilstein:
906905
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
3.8 (vs air)
质量水平
蒸汽压
1 mmHg ( 21.1 °C)
产品线
ReagentPlus®
方案
99%
表单
chips
powder or granules
自燃温度
1126 °F
颜色
white
沸点
178 °C/16 mmHg (lit.)
178 °C/16 mmHg
mp
109-112 °C (lit.)
溶解性
H2O: 5% (50 mg/ml)
SMILES字符串
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChI key
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
间苯二酚是一种二元酚,它是染发产品的关键组成部分。 对B16-F10黑色素细胞的研究表明,它可以最大限度地减少黑色素的产生,使其成为一种潜在的抑制色素沉着剂。它作为交联剂用于生产间苯二酚-甲醛树脂、胶粘剂、橡胶和复合材料等。
应用
间苯二酚可用作制备有机化合物的起始物料,如雷西苯醌 、4-甲基-7-羟基香豆素 、β-间苯二甲酸 和 2-甲基-1,3-环己二酮。
法律信息
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
靶器官
Central nervous system,Blood, Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
闪点(°F)
260.6 °F - closed cup
闪点(°C)
127 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Mekler AB, et al.
Organic Syntheses, 41, 56-56 (1961)
Resorcinol-formaldehyde resins as metal-free semiconductor photocatalysts for solar-to-hydrogen peroxide energy conversion
Y Shiraishi, et al.
Nature Materials, 18, 985-993 (2019)
Resacetophenone
Cooper SR
Organic Syntheses, 21, 103-103 (1941)
Resorcinol: Its Uses and Derivatives, 5-12 (2013)
2,6-Dihydroxyacetophenone
Russell A and Frye JR
Organic Syntheses, 21, 22-22 (1941)