Merck
30648
Supelco
二烯丙基二硫
analytical standard
别名:
烯丙基二硫
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CHCH2SSCH2CH=CH2
CAS号:
分子量:
146.27
Beilstein:
1699241
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存條件
protect from light
折射率
n20/D 1.539-1.543
密度
1.0 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C=CCSSCC=C
InChI
1S/C6H10S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI 密鑰
PFRGXCVKLLPLIP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二烯丙基二硫是一种存在于大蒜中的油溶性有机硫化合物,已知可对结肠癌、肺癌和皮肤癌发挥化学预防作用。
應用
在使用气相色谱与质谱联用(GC-MS)测定人食用生大蒜后的呼气样品中的二烯丙基二硫时,二烯丙基二硫可用作参考标准品。
注意
在氩气环境中储存。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
143.6 °F - closed cup
閃點(°C)
62 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Odor components of human breath after the ingestion of grated raw garlic.
Minami T, et al.
Journal of Food Science, 54(3), 763-763 (2002)
Induction of apoptosis by diallyl disulfide through activation of caspase-3 in human leukemia HL-60 cells1.
Kwon B-K, et al.
Biochemical Pharmacology, 63(1), 41-47 (2002)
Growth inhibitory effects of diallyl disulfide on human breast cancer cell lines.
Nakagawa H, et al.
Carcinogenesis, 22(6), 891-897 (2001)