蒸汽密度
4.62 (vs air)
蒸汽壓力
1.5 mmHg ( 20 °C)
3.7 mmHg ( 37.7 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
自燃溫度
817 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
5.6 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.490 (lit.)
n20/D 1.491
bp
176-178 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
CC(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
InChI 密鑰
HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
其他說明
推薦產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
125.6 °F - closed cup
閃點(°C)
52 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
实验方案
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene