Merck
28705
Sigma-Aldrich
α-环糊精
purum, ≥98.0% (HPLC)
别名:
α-环状糊精, 环己烷直链淀粉, 环麦芽六糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H60O30
CAS号:
分子量:
972.84
Beilstein:
79627
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
purum
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D +136±3°, c = 10% in H2O
損耗
≤10% loss on drying
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C36H60O30/c37-1-7-25-13(43)19(49)31(55-7)62-26-8(2-38)57-33(21(51)15(26)45)64-28-10(4-40)59-35(23(53)17(28)47)66-30-12(6-42)60-36(24(54)18(30)48)65-29-11(5-41)58-34(22(52)16(29)46)63-27-9(3-39)56-32(61-25)20(50)14(27)44/h7-54H,1-6H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-/m1/s1
InChI 密鑰
HFHDHCJBZVLPGP-RWMJIURBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
α-环糊精(α-CD)是一种水溶性环状寡糖,由通过α-(1,4)键连接的六个吡喃葡萄糖单元组成。它通常用于与多种有机化合物形成包合物(IC)。
應用
α-环糊精可用于与聚(乙二醇)(PEG)修饰的壳聚糖合成聚合物包合物(PIC)。这些PIC可以自组装形成超分子水凝胶。
其他說明
环糊精为低分子量有机分子,可与不同化合物(客体)形成水溶性配合物;酶模型
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Supramolecular Hydrogel Formation Based on Inclusion Complexation Between Poly (ethylene glycol)?Modified Chitosan and ??Cyclodextrin.
Huh K
Macromolecular Bioscience, 4(2), 92-99 (2004)
Inclusion complexation between comblike PEO grafted polymers and ?-cyclodextrin.
He L
Macromolecules, 38(8), 3351-3355 (2005)
Taste modification of amino acids and protein hydrolysate by a-cyclodextrin
Linde GA, et al.
Food Research International, 42(7), 814-818 (2009)
I. Tabushi
Tetrahedron, 40, 269-269 (1984)
M.L. Bender et al.
Cyclodextrin Chemistry (1978)