Key Documents
28633-U
Hamilton® 1702N 注射器
1702N Slim Line, volume 25 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
blunt tip stainless steel (point style 3)
針尺寸
22s ga (blunt tip)
描述
gastight
特點
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 203075
針長
51 mm (2 in.)
容積
25 μL
相容性
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)