主要文件
24582
Hamilton® needles for RN syringes, cone tip
volume 5-10 μL, ASRN (Autosampler Removable Needle), pkg of 6 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
stainless steel
针尺寸
(Pt. Style 1 (cone tip))
特点
ASRN (Autosampler Removable Needle)
包装
pkg of 6 ea
制造商/商品名称
Hamilton 7785-01
针长度
43 mm
体积
5-10 μL
相容性
for use with Hamilton 5μL-10μL syringe
for use with Hamilton Hamilton Gastight SyringeModel 175ASRN
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)