产品名称
硅胶, 6-14 mesh
表单
powder
质量水平
技术
LPLC: suitable
表面积
500 m2/g , approx.
基质
Silica
基质活性基团
silica
粒径
6-14 mesh
孔径
40 Å mean pore size
沸点
2230 °C
mp
>1600 °C
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES字符串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
硅胶是硅胶的刚性三维网络。它专门用作齐格勒-纳塔催化剂中活性钛(III)中心的载体材料。硅胶允许可控破碎,导致形成具有窄粒度分布和高堆积密度的均匀聚合物颗粒。硅胶分类如下:
a.水凝胶 - 气孔充满了水
b.干凝胶 - 通过蒸发过程,气孔中的水相被去除
c.气凝胶 - 通过超临界萃取除去的溶剂
a.水凝胶 - 气孔充满了水
b.干凝胶 - 通过蒸发过程,气孔中的水相被去除
c.气凝胶 - 通过超临界萃取除去的溶剂
应用
硅胶用于比较 MCM-41 型中孔吸附剂。
特点和优势
符合 MIL-D-3716,类型 II,等级 H 的规定。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
其他客户在看
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)