Merck
20803
用于 Luer 针头和带 TLL 锁定器进样针的 Hamilton® 针头
Metal Hub (N), needle size 22 ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
針尺寸
22 ga (cone tip, side-port)
特點
Metal Hub (N)
cone tip, side port
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
Hamilton 90222
針長
51 mm (2 in.)
相容性
for use with Hamilton LT and TLL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)