agency
EN 9377-2
ISO
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
~10 mg/mL in heptane (exact content on the reference material certificate)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.686 g/mL at 20 °C
應用
environmental
petroleum
格式
multi-component solution
一般說明
矿物油标准混合物主要用于测定水、土壤和污泥基质中的矿物油含量。
應用
使用气相色谱-火焰离子化检测 (GC-FID) 联用技术测定海洋沉积物样品中的总石油烃时,使用 EN ISO 9377-2 标准 A 类型和 B 型矿物油标准品作为引用基质加标溶液。
可作为水样总烃指数测定的引用物质,其中包括搅拌膜萃取-红外光谱法的直接耦合。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
24.8 °F
閃點(°C)
-4 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Determination of Total Hydrocarbons and Alkyl PAHs in Sediments from Apsheron Peninsula in Caspian Sea.
Biological and Chemical Research, 111-111 (2015)
Sensitive in-surface infrared monitoring coupled to stir membrane extraction for the selective determination of total hydrocarbon index in waters.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 398(3), 1427-1433 (2010)