Key Documents
94234
Supelco
用于 GC 系统性能测试的烷烃标准混合物
analytical standard, C10; C20 - C40 (all even), 50 mg/l each
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.388
密度
0.684 g/mL at 20 °C
應用
environmental
petroleum
格式
multi-component solution
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品′分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
烷烃标准混合物已被用作测定果蝇和工蜂的角质层提取物中长链烃的标准品,蚀刻银箔作为底物。
成分
含有 C10 以及所有从 C20 至 C40 的偶数正烷烃,浓度均为 50mg/L,溶于正庚烷
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Laser desorption/ionization mass spectrometry of lipids using etched silver substrates
Schnapp A, et al.
Methods, 104, 194-203 (2016)