Merck
09189
Sigma-Aldrich
ATX 丽春红 S 红色染色溶液
BioReagent, ready-to-use solution
别名:
protein gel stain
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.32
质量水平
产品线
BioReagent
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O13S4.4Na/c27-22-20(43(37,38)39)10-12-9-16(41(31,32)33)6-7-17(12)21(22)26-25-18-8-3-14(11-19(18)42(34,35)36)24-23-13-1-4-15(5-2-13)40(28,29)30;;;;/h1-11,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4/b24-23+,26-25+;;;;
InChI key
KQHKSGRIBYJYFX-WNDMICSESA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
无毒试剂体系
使用常规的电泳试剂总是会对健康造成威胁。与此相反,ATX 试剂体系中的试剂环保无毒。常规试剂含各种毒性物质:缓冲溶液包含了在《危险药品法》中分类为麻醉品的巴比妥酸;染色溶液含刺激皮肤和气管的甲醇和乙酸;澄清溶液含甲醇和二氧杂环己烷异丁醇(被分类为致癌易燃物质的危险废品)。
请停止使用这些有毒物质。在您的电泳中开始使用无毒的 ATX 试剂体系,防止您和环境受到永久性伤害。
优点显而易见。ATX 试剂具有以下特点:
  • 无毒并且不会刺激皮肤和气管
  • 环保
  • 可与常规废水一起处置
  • 无味
  • 不燃
  • 在室温下稳定
  • 为 ATX 微实心条而特别调整
  • 可以即用型溶液或浓缩液形式供货
  • 保证提供出色的可重现结果
包装
6瓶1L的即用型溶液
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Gloria Valdés et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 6, 13-13 (2008-03-29)
The angiogenic and invasive properties of the cytotrophoblast are crucial to provide an adequate area for feto-maternal exchange. The present study aimed at identifying the localization of interrelated angiogenic, hyperpermeability and vasodilator factors in the feto-maternal interface in pregnant guinea-pigs.
Nowsheen Mullani et al.
Life science alliance, 4(3) (2021-01-16)
Accumulation of senescent cells is an important contributor to chronic inflammation upon aging. The inflammatory phenotype of senescent cells was previously shown to be driven by cytoplasmic DNA. Here, we propose that cytoplasmic double-stranded RNA has a similar effect. We