Merck
08992
Supelco
3,4-二羟基苯甲酸
analytical standard
别名:
原儿茶酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HO)2C6H3CO2H
CAS号:
分子量:
154.12
Beilstein:
1448841
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
197-200 °C (dec.) (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI 密鑰
YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
3,4-二羟基苯甲酸是肾上腺素的分解代谢产物。它是一种酚类化合物,是葡萄酒、绿茶和红茶以及草药中存在的木质素的重要组成成分,具有抗炎和抗肿瘤的作用。 3,4-二羟基苯甲酸还是MALDI(基质辅助激光解吸电离质谱)技术中肽、蛋白质和碳水化合物离子化的模型基质。
應用
3,4-二羟基苯甲酸可作为标准品用于:
  • 通过高效液相色谱法测定生物质预处理水解物中的酚类。
  • 通过配有微孔柱的高效液相色谱对酒中3,4-二羟基苯甲酸进行分析。
生化/生理作用
几个致癌作用的动物模型中的化学防癌剂。在后启动阶段阻断细胞增殖。
包裝
无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥体内。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
High-performance liquid chromatography method for simultaneous determination of aliphatic acid, aromatic acid and neutral degradation products in biomass pretreatment hydrolysates.
Chen SF, et al.
Journal of Chromatography A, 1104(1-2), 54-61 (2006)
Determination of phenolic acids in wine by high-performance liquid chromatography with a microbore column.
Buiarelli F, et al.
Journal of Chromatography A, 695(2), 229-235 (1995)
Thermochemical study of 2, 4-, 2, 6-and 3, 4-dihydroxybenzoic acids in the liquid phase using a TG apparatus.
Vecchio S and Brunetti B
Thermochimica Acta, 515(1), 84-90 (2011)
Phytochemical Characterization of Rhus coriaria L. Extracts by Headspace Solid-Phase Micro Extraction Gas Chromatography, Comprehensive Two-Dimensional Liquid Chromatography, and Antioxidant Activity Evaluation
Arena K, et al.
Molecules (Basel), 27(5), 1727-1727 (2022)
3, 4-Dihydroxybenzoic acid from Smilacis chinae rhizome protects amyloid $\beta$ protein (25-35)-induced neurotoxicity in cultured rat cortical neurons.
Ban JY, et al.
Neuroscience Letters, 420(2), 184-188 (2007)