Merck
07955
Sigma-Aldrich
2-苯硫基苯胺
≥98.0% (GC)
别名:
2-氨基二苯硫醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H11NS
CAS号:
分子量:
201.29
Beilstein:
2363643
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
顏色
gray-brown
mp
43 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES 字串
Nc1ccccc1Sc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NS/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
InChI 密鑰
DGBISJKLNVVJGD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)