Merck
07655
Sigma-Aldrich
2-(甲硫基)吡啶
≥95.0% (HPLC)
别名:
甲基 2-吡啶基硫醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7NS
CAS号:
分子量:
125.19
Beilstein:
108190
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥95.0% (HPLC)
折射率
n20/D 1.570
密度
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
官能团
thioether
SMILES字符串
CSc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NS/c1-8-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
InChI key
VLQBSKLZRSUMTJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)