主要文件
8.40121
Sigma-Aldrich
Span® 60
for synthesis
别名:
Span® 60
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H46O6
CAS号:
分子量:
430.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
215-664-9
NACRES:
NA.22
蒸汽压
<1.4 hPa ( 20 °C)
质量水平
效能
15900 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
>100 °C/1013 hPa
mp
53 °C
转变温度
flash point >149 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)O)C(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H46O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h20-21,23-26,28H,2-19H2,1H3/t20-,21?,23+,24-/m1/s1
InChI key
HVUMOYIDDBPOLL-IIZJTUPISA-N
应用
用于合成的Span® 60。CAS 1338-41-6,摩尔质量430.62 g/mol。
分析说明
羟值:235 - 260
皂化值:147 - 157
鉴别(IR):符合检验
法律信息
Span is a registered trademark of Croda International PLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1