Merck
07523
Supelco
十二酸乙酯
analytical standard
别名:
月桂酸乙酯, Lauric acid ethyl ester, 十二酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)10COOC2H5
CAS号:
分子量:
228.37
Beilstein:
1769671
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
bp
269 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI 密鑰
MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Stéphanie Rollero et al.
Applied microbiology and biotechnology, 99(5), 2291-2304 (2014-11-22)
Volatile compounds produced by yeast during fermentation greatly influence the organoleptic qualities of wine. We developed a model to predict the combined effects of initial nitrogen and phytosterol content and fermentation temperature on the production of volatile compounds. We used