主要文件
1.02183
Supelco
炭活化
pure
别名:
炭活化
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C
CAS号:
分子量:
12.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
11101522
EC索引号:
231-153-3
NACRES:
NB.21
质量水平
表单
solid
表面积
800-1500 m2/g
杂质
≤10% HNO3 solubles
灼烧残渣
≤10% (600 °C)
缺失
≤10% loss on drying
mp
3550 °C
堆积密度
150‑440 kg/m3
痕量阳离子
Fe: ≤1000 ppm
Zn: ≤200 ppm
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
分析说明
同一性:通过测试
溶于硝酸的物质: ≤ 10 %
Fe(铁): ≤ 1000 ppm
Zn(锌): ≤ 200 ppm
正己烷的吸附: ≥ 30 %
灼烧残渣(600 °C): ≤ 10 %
干燥失重: ≤ 10 %
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg