Merck
04340
Supelco
3-(N-乙基-3-甲基苯胺基)-2-羟基丙磺酸 钠盐
for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2, ≥98.0%
别名:
3-(N-乙基-m甲苯胺)-2- -羟基丙烷磺酸 钠盐, N-乙基-N-(2-羟基-3-磺丙基)-m-甲苯胺 钠盐, TOOS, 钠3-(N-乙基-3-甲基苯胺基)-2-羟基丙烷磺酸钠, 钠N-乙基-N-(2-羟基-3-磺丙基)-m-甲苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18NNaO4S
CAS号:
分子量:
295.33
Beilstein:
5689521
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116105
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
质量水平
方案
≥98.0% (dried material, NT)
≥98.0%
表单
powder or crystals
质量
for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
杂质
8-12% water
SMILES字符串
[Na+].CCN(CC(O)CS([O-])(=O)=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H19NO4S.Na/c1-3-13(8-12(14)9-18(15,16)17)11-6-4-5-10(2)7-11;/h4-7,12,14H,3,8-9H2,1-2H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI key
IRQRBVOQGUPTLG-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
用于酶法光度法测定过氧化氢的水溶性试剂
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tamaoku, K., et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 30, 2492-2492 (1982)