Merck
04275
Sigma-Aldrich
1-丁基-1-甲基吡咯烷溴化物
≥99.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H20BrN
CAS号:
分子量:
222.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0%
形狀
powder
雜質
≤0.5% water
SMILES 字串
[Br-].CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.BrH/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;/h3-9H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
LCZRPQGSMFXSTC-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)