Merck
03694
Sigma-Aldrich
L-β-高丝氨酸
≥98.0% (TLC)
别名:
(R)-3-氨基-4-羟基丁酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H9NO3
CAS号:
分子量:
119.12
Beilstein:
7770197
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
powder or crystals
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
顏色
white to off-white
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
N[C@@H](CO)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(2-6)1-4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1
InChI 密鑰
BUZICZZQJDLXJN-GSVOUGTGSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)