等級
primary reference standard
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
HWI
應用
food and beverages
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](C2=C(O)C(C(CCC3=CC(O)=C(O)C=C3)=O)=C(O)C=C2O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C21H24O11/c22-7-14-17(28)19(30)20(31)21(32-14)16-13(27)6-12(26)15(18(16)29)10(24)4-2-8-1-3-9(23)11(25)5-8/h1,3,5-6,14,17,19-23,25-31H,2,4,7H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI 密鑰
VCPUQYKWJRESOC-VJXVFPJBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
由 HWI pharma services GmbH 生产并鉴定。
通过定量 NMR 测得的准确含量可参见证书。
通过定量 NMR 测得的准确含量可参见证书。
應用
中草药产品分析中的参考标准品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3