Merck
02451
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-D-Leu-OH
≥97.0%
别名:
Fmoc-N-甲基-D-亮氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H25NO4
分子量:
367.44
Beilstein:
7350417
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
品質等級
化驗
≥97.0%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
顏色
colorless to white
mp
108-116 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)C[C@@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4/c1-14(2)12-20(21(24)25)23(3)22(26)27-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,14,19-20H,12-13H2,1-3H3,(H,24,25)/t20-/m1/s1
InChI 密鑰
BUJQSIPFDWLNDC-HXUWFJFHSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)