Key Documents
12-1520
Sigma-Aldrich
Gram′s stain solution (I)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
存貨情形
available only in Japan
成分
Composition : Gentiana Violet B in water
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2